Anti-RHEB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-3832R-A555
BOSSBS-3832R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3832R-A555
Anti-RHEB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Stimulates the phosphorylation of S6K1 and EIF4EBP1 through activation of mTORC1 signaling. Activates the protein kinase activity of mTORC1. Has low intrinsic GTPase activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RHEB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité