Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PABP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3836R-CY5
BOSSBS-3836R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3836R-CY5
Anti-PABP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds the poly(A) tail of mRNA, including that of its own transcript. May be involved in cytoplasmic regulatory processes of mRNA metabolism such as pre-mRNA splicing. Its function in translational initiation regulation can either be enhanced by PAIP1 or repressed by PAIP2. Can probably bind to cytoplasmic RNA sequences other than poly(A) in vivo. Involved in translationally coupled mRNA turnover. Implicated with other RNA-binding proteins in the cytoplasmic deadenylation/translational and decay interplay of the FOS mRNA mediated by the major coding-region determinant of instability (mCRD) domain. Involved in regulation of nonsense-mediated decay (NMD) of mRNAs containing premature stop codons; for the recognition of premature termination codons (PTC) and initiation of NMD a competitive interaction between UPF1 and PABPC1 with the ribosome-bound release factors is proposed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PABP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité