Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4EBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3839R-CY5
BOSSBS-3839R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3839R-CY5
Anti-EIF4EBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
4E-BP2; 4EBP2; eIF4E binding protein 2; eIF4E-binding protein 2; Eif4ebp2; Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 2; PHASII.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EIF4EBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité