Anti-EIF3H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-3842R-CY7
BOSSBS-3842R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3842R-CY7
Anti-EIF3H Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
EIF3S3 binds to the 40S ribosome and promotes the binding of methionyl-tRNAi and mRNA. It associates with the p170 subunit of EIF3. The EIF3 is composed of at least 12 different subunits.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EIF3H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité