Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3844R
BOSSBS-3844REA 719 EUR InStock
BOSSBS-3844R
Anti-EIF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hemidesmosomes are structures which link the basal lamina to the intermediate filament cytoskeleton. An important functional component of hemidesmosomes is the integrin beta-4 subunit (ITGB4), a protein containing two fibronectin type III domains. The protein encoded by Intergrin beta 4 binding protein binds to the fibronectin type III domains of ITGB4 and may help link ITGB4 to the intermediate filament cytoskeleton. The encoded protein, which is insoluble and found both in the nucleus and in the cytoplasm, can function as a translation initiation factor and prevent the association of the 40S and 60S ribosomal subunits. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EIF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité