Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB5/ TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3846R-A488
BOSSBS-3846R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3846R-A488
Anti-TGFB5/ TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transforming Growth Factor beta 5 (TGF beta 5) is a member of the TGF beta family of growth factors. The TGF beta polypeptides are multifunctional; capable of influencing cell proliferation, differentiation, and other functions in a wide range of cell types. Transformed, as well as nonneoplastic tissues, release transforming growth factors; and essentially all mammalian cells possess a specific TGF receptor. The multi-modal nature of TGF beta is seen in its ability to stimulate or inhibit cellular proliferation. In general, cells of mesenchymal origin appear to be stimulated by TGF beta whereas cells of epithelial or neuroectodermal origin are inhibited by the peptide.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGF beta 5/ TGF beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité