Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EPS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3848R-CY7
BOSSBS-3848R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3848R-CY7
Anti-EPS8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Signaling adapter that controls various cellular protrusions by regulating actin cytoskeleton dynamics and architecture. Depending on its association with other signal transducers, can regulate different processes. Together with SOS1 and ABI1, forms a trimeric complex that participates in transduction of signals from Ras to Rac by activating the Rac-specific guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity. Acts as a direct regulator of actin dynamics by binding actin filaments and has both barbed-end actin filament capping and actin bundling activities depending on the context. Displays barbed-end actin capping activity when associated with ABI1, thereby regulating actin-based motility process: capping activity is auto-inhibited and inhibition is relieved upon ABI1 interaction. Also shows actin bundling activity when associated with BAIAP2, enhancing BAIAP2-dependent membrane extensions and promoting filopodial protrusions. Involved in the regulation of processes such as axonal filopodia growth, stereocilia length, dendritic cell migration and cancer cell migration and invasion. Acts as a regulator of axonal filopodia formation in neurons: in the absence of neurotrophic factors, negatively regulates axonal filopodia formation via actin-capping activity. In contrast, it is phosphorylated in the presence of BDNF leading to inhibition of its actin-capping activity and stimulation of filopodia formation. Component of a complex with DFNB31 and MYO15A that localizes at stereocilia tips and is required for elongation of the stereocilia actin core. Indirectly involved in cell cycle progression; its degradation following ubiquitination being required during G2 phase to promote cell shape changes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité