Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF19/TROY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3852R-A680
BOSSBS-3852R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3852R-A680
Anti-TNFRSF19/TROY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TROY is a member of the TNF receptor superfamily. This receptor is highly expressed during embryonic development. It has been shown to interact with TRAF family members, and to activate the JNK signaling pathway when overexpressed in cells. This receptor is capable of inducing apoptosis by a caspase-independent mechanism, and it is thought to play an essential role in embryonic development. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF19/TROY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 102-200/423
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité