Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRDL2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3860R-HRP
BOSSBS-3860R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3860R-HRP
Anti-CHRDL2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
CHRDL2 is a novel chordin like protein that can act as a BMP antagonist. Amember of the chordin family of proteins, it contains a signal peptide andthree CR (cysteine-rich repeat) domains. When expressed as a recombinantprotein it is secreted and binds to activin A, but not to BMP-2, -4, -6. Differential expression has been detected in developing chondrocytes, myoblasts, osteoblasts, and osteoarthritic joints. Complex alternative splicing of CHRDL2 potentially results in distinct isoforms that differ at their C termini, in the expression of signal peptide, and in the content of CR domains. CHRDL2 was originally characterized as a novel protein exclusively expressed in breast, lung, and colon tumors.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CHRDL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité