Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3861R-A488
BOSSBS-3861R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3861R-A488
Anti-LPP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
LPP (LIM containing lipoma preferred partner), is a scaffolding protein which contains three LIM domains at its carboxy terminus, preceded by a proline rich pre LIM region containing a number of protein interaction domains. LPP localizes to sites of cell adhesion, such as focal adhesions and cell-cell contacts and may be involved in cell-cell adhesion and cell motility. LPP also shuttles through the nucleus and may function as a transcriptional co-activator. The human LPP gene maps to chromosomal location 3q28, and preferentially translocates to the HMGIC gene in a subclass of human benign mesenchymal tumors known as lipomas. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LPP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité