Anti-SCAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3862R-CY5
BOSSBS-3862R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-3862R-CY5
Anti-SCAP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SCAP is an escort protein required for cholestrol and lipid homeostasis. Cholesterol homeostasis in animal cells is achieved by regulated cleavage of SREBPs, membrane-bound transcription factors. SCAP forms a complex with SREBPs in order to release the active domains of SREBPs.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SCAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité