Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYBB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3889R-A647
BOSSBS-3889R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3889R-A647
Anti-CYBB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Critical component of the membrane-bound oxidase of phagocytes that generates superoxide. It is the terminal component of a respiratory chain that transfers single electrons from cytoplasmic NADPH across the plasma membrane to molecular oxygen on the exterior. Also functions as a voltage-gated proton channel that mediates the H(+) currents of resting phagocytes. It participates in the regulation of cellular pH and is blocked by zinc.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: CYBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité