Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOXA2/p67phox Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3891R-A680
BOSSBS-3891R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3891R-A680
Anti-NOXA2/p67phox Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes neutrophil cytosolic factor 2, the67-kilodalton cytosolic subunit of the multi-protein NADPH oxidase complex found in neutrophils. This oxidase produces a burst of superoxide which is delivered to the lumen of the neutrophil phagosome. Mutations in this gene, as well as in other NADPH oxidase subunits, can result in chronic granulomatous disease, a disease that causes recurrent infections by catalase-positive organisms. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Type: Primary
Antigen: NOXA2/p67phox
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/526
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité