Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOXA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3891R-CY7
BOSSBS-3891R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3891R-CY7
Anti-NOXA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes neutrophil cytosolic factor 2, the67-kilodalton cytosolic subunit of the multi-protein NADPH oxidase complex found in neutrophils. This oxidase produces a burst of superoxide which is delivered to the lumen of the neutrophil phagosome. Mutations in this gene, as well as in other NADPH oxidase subunits, can result in chronic granulomatous disease, a disease that causes recurrent infections by catalase-positive organisms. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOXA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité