Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-cGMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3892R-A647
BOSSBS-3892R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3892R-A647
Anti-cGMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) serves as a second messenger in a manner similar to that observed with cAMP. Peptide hormones, such as the natriuretic factors, activate receptors that are associated with membrane-bound guanylate cyclase (GC). Receptor activation of GC leads to the conversion of GTP to cGMP. Nitric oxide (NO) also stimulates cGMP production by activating soluble GC, perhaps by binding to the heme moiety of the enzyme. Similar to cAMP, cGMP mediates most of its intracellular effects through the activation of specific cGMP dependent protein kinases (PKG).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: cGMP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité