Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3896R-A555
BOSSBS-3896R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3896R-A555
Anti-CCS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Superoxide dismutase (SOD) is an antioxidant enzyme involved in the defense system against reactive oxygen species (ROS). SOD catalyzes the dismutation reaction of superoxide radical anion (O2-) to hydrogen peroxide, which is then catalyzed to innocuous O2 and H2O by glutathione peroxidase and catalase. Several classes of SOD have been identified. These include intracellular copper, zinc SOD (Cu, Zn-SOD/SOD-1), mitochondrial manganese SOD (Mn-SOD/SOD-2) and extracellular Cu, Zn-SOD (EC-SOD/SOD-3). SOD1 is found in all eukaryotic species as a homodimeric 32 kDa enzyme containing one each of Cu and Zn ion per subunit. The manganese containing 80 kDa tetrameric enzyme SOD2, is located in the mitochondrial matrix in close proximity to a primary endogenous source of superoxide, the mitochondrial respiratory chain. SOD3 is a heparin-binding multimer of disulfide-linked dimers, primarily expressed in human lungs, vessel walls and airways. SOD4 is a copper chaperone for superoxide dismutase (CCS), which specifically delivers Cu to copper/zinc superoxide dismutase. CCS may activate copper/zinc superoxide dismutase through direct insertion of the Cu cofactor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité