Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXNIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3897R-CY5.5
BOSSBS-3897R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3897R-CY5.5
Anti-TXNIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May act as an oxidative stress mediator by inhibiting thioredoxin activity or by limiting its bioavailability. Interacts with COPS5 and restores COPS5-induced suppression of CDKN1B stability, blocking the COPS5-mediated translocation of CDKN1B from the nucleus to the cytoplasm. Functions as a transcriptional repressor, possibly by acting as a bridge molecule between transcription factors and corepressor complexes, and over-expression will induce G0/G1 cell cycle arrest. Required for the maturation of natural killer cells. Acts as a suppressor of tumor cell growth. Inhibits the proteasomal degradation of DDIT4, and thereby contributes to the inhibition of the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TXNIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité