Anti-CYP11B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3898R-CY5
BOSSBS-3898R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-3898R-CY5
Anti-CYP11B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Has steroid 11-beta-hydroxylase activity. In addition to this activity, the 18 or 19-hydroxylation of steroids and the aromatization of androstendione to estrone have also been ascribed to cytochrome P45 XIB.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CYP11B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité