Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cubilin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3901R-A680
BOSSBS-3901R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3901R-A680
Anti-Cubilin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cotransporter which plays a role in lipoprotein, vitamin and iron metabolism, by facilitating their uptake. Binds to ALB, MB, Kappa and lambda-light chains, TF, hemoglobin, GC, SCGB1A1, APOA1, high density lipoprotein, and the GIF-cobalamin complex. The binding of all ligands requires calcium. Serves as important transporter in several absorptive epithelia, including intestine, renal proximal tubules and embryonic yolk sac. Interaction with LRP2 mediates its trafficking throughout vesicles and facilitates the uptake of specific ligands like GC, hemoglobin, ALB, TF and SCGB1A1. Interaction with AMN controls its trafficking to the plasma membrane and facilitates endocytosis of ligands. May play an important role in the development of the peri-implantation embryo through internalization of APOA1 and cholesterol. Binds to LGALS3 at the maternal-foetal interface.

Type: Primary
Antigen: Cubilin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/3623
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité