Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUBN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3901R-HRP
BOSSBS-3901R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3901R-HRP
Anti-CUBN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cotransporter which plays a role in lipoprotein, vitamin and iron metabolism, by facilitating their uptake. Binds to ALB, MB, Kappa and lambda-light chains, TF, hemoglobin, GC, SCGB1A1, APOA1, high density lipoprotein, and the GIF-cobalamin complex. The binding of all ligands requires calcium. Serves as important transporter in several absorptive epithelia, including intestine, renal proximal tubules and embryonic yolk sac. Interaction with LRP2 mediates its trafficking throughout vesicles and facilitates the uptake of specific ligands like GC, hemoglobin, ALB, TF and SCGB1A1. Interaction with AMN controls its trafficking to the plasma membrane and facilitates endocytosis of ligands. May play an important role in the development of the peri-implantation embryo through internalization of APOA1 and cholesterol. Binds to LGALS3 at the maternal-fetal interface.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CUBN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité