Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGMN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3907R-A555
BOSSBS-3907R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3907R-A555
Anti-LGMN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Has a strict specificity for hydrolysis of asparaginyl bonds. Can also cleave aspartyl bonds slowly, especially under acidic conditions. Required for normal lysosomal protein degradation in renal proximal tubules. Required for normal degradation of internalized EGFR. Plays a role in the regulation of cell proliferation via its role in EGFR degradation (By similarity). May be involved in the processing of proteins for MHC class II antigen presentation in the lysosomal/endosomal system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LGMN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité