Anti-PNMT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-3912R-A680
BOSSBS-3912R-A680EA 840 EUR InStock
BOSSBS-3912R-A680
Anti-PNMT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Converts noradrenaline to adrenaline.
Type: Primary
Antigen: PNMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/282
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité