Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADCY10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3916R-A555
BOSSBS-3916R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3916R-A555
Anti-ADCY10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Soluble adenylyl cyclase that has a critical role in mammalian spermatogenesis. Produces the cAMP which mediates in part the cAMP-responsive nuclear factors indispensable for maturation of sperm in the epididymis. Induces capacitation, the maturational process that sperm undergo prior to fertilization. May be the bicarbonate sensor. Involved in ciliary beat regulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADCY10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité