Anti-STARD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3919R-CY5.5
BOSSBS-3919R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3919R-CY5.5
Anti-STARD5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
STARD5, or START domain containing 5, belongs to a family containing a 200- to 210-amino acid STAR-related lipid transfer (START) domain. STARD5 may be involved in the intracellular transport of sterols or other lipids and may bind cholesterol or other sterols.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: STARD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité