Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNA1E Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3933R-CY3
BOSSBS-3933R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3933R-CY3
Anti-CACNA1E Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell following membrane polarisation. R-type calcium channels such as Cav2.3 belong to the "high voltage-activated" group and are blocked by nickel. The calcium channel consists of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. Each of these proteins exists as multiple isoforms, either encoded by different genes or arising from alternative splicing of transcripts. Cav2.3 is an alpha-1 subunit and has 24 transmembrane segments, which form the pore through which ions pass into the cell. Calcium channels containing the Cav2.3 subunit may be involved in the modulation of firing patterns of neurons, which is important for information processing.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CACNA1E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité