Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3934R-A488
BOSSBS-3934R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3934R-A488
Anti-COX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cytochrome C Oxidase subunits I, II and III form the functional core of the enzyme complex.Defects in Cytochrome C Oxidase subunits III are a cause of Leber hereditary optic neuropathy (LHON) and cytochrome c oxidase deficiency (COX deficiency). Defects in Cytochrome C Oxidase subunits III are also found in mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) syndrome and recurrent myoglobinuria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité