Anti-FH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-3938R-CY5.5
BOSSBS-3938R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3938R-CY5.5
Anti-FH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Defects in FH are the cause of fumarase deficiency (FHD)also known as fumaricaciduria. FHD is characterized by progressive encephalopathy, developmental delay, hypotonia, cerebral atrophy and lactic and pyruvic acidemia.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Fumarate hydratase/FH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité