Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNB3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3943R
BOSSBS-3943REA 719 EUR InStock
BOSSBS-3943R
Anti-GNB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
G proteins are composed of 3 units, alpha, beta and gamma and are involved in the modulation and transduction of various transmembrane signalling systems. There are families of related genes for each subunit. GNB3 encodes a beta subunit. Beta subunits are required for GTPase activity, for replacement of GDP by GTP, regulate alpha subunits and for G protein-effector interactions. A single-nucleotide polymorphism (C825T) in this gene is associated with essential hypertension and obesity and is also associated with the occurrence of the splice variant GNB3-s, which appears to have increased activity.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: G protein beta 3/GNB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité