Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCGR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3945R-CY3
BOSSBS-3945R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3945R-CY3
Anti-GCGR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
G-protein coupled receptor for glucagon that plays a central role in the regulation of blood glucose levels and glucose homeostasis. Regulates the rate of hepatic glucose production by promoting glycogen hydrolysis and gluconeogenesis. Plays an important role in mediating the responses to fasting. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and modulates the activity of down-stream effectors, such as adenylate cyclase. Promotes activation of adenylate cyclase. Besides, plays a role in signaling via a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glucagon Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité