Anti-NDUFA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-3956R
BOSSBS-3956REA 691 EUR InStock
BOSSBS-3956R
Anti-NDUFA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), that is believed not to be involved in catalysis. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone.
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: NDUFA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité