Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDUFV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3960R-CY7
BOSSBS-3960R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3960R-CY7
Anti-NDUFV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The NADH-ubiquinone oxidoreductase complex (complex I) of the mitochondrial respiratory chain catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone, and consists of at least 43 subunits. The complex is located in the inner mitochondrial membrane. This gene encodes the 24 kDa subunit of complex I, and is involved in electron transfer. Mutations in this gene are implicated in Parkinson's disease, bipolar disorder, schizophrenia, and have been found in one case of early onset hypertrophic cardiomyopathy and encephalopathy. A non-transcribed pseudogene of this locus is found on chromosome 19. [provided by RefSeq, Oct 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NDUFV2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité