Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDUFS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3961R-A555
BOSSBS-3961R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3961R-A555
Anti-NDUFS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes an accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), or NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first multi-subunit enzyme complex of the mitochondrial respiratory chain. Complex I plays a vital role in cellular ATP production, the primary source of energy for many crucial processes in living cells. It removes electrons from NADH and passes them by a series of different protein-coupled redox centers to the electron acceptor ubiquinone. In well-coupled mitochondria, the electron flux leads to ATP generation via the building of a proton gradient across the inner membrane. Complex I is composed of at least 41 subunits, of which 7 are encoded by the mitochondrial genome and the remainder by nuclear genes. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NDUFS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité