Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKACG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3964R-A488
BOSSBS-3964R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3964R-A488
Anti-PRKACG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
PKA (or cAPK) is a cyclic AMP dependent protein kinase. When activated by the second messenger cAMP, PKA mediates diverse cellular mechanisms, including proliferation, ion transport, regulation of metabolism, plus gene transcription. PKA is comprised of two dimers of two subunits, R (regulatory) and C (catalytic). Two families of R subunit (RI and RII) and three C subunit isoforms (C alpha, C beta, and C gamma) have been identified each possessing distinct cAMP binding properties and resulting in different phosphorylation states. C subunit is activated through autophosphorylation and direct phosphorylation at Thr197 by PDK-1. Tissue specific expression of C gamma, indicates pressure on C gamma during evolution, acting to modulate it in a functionally specific way. Certain amino acid substitutions make C gamma a distinct member of the cAMP dependent subfamily of protein kinases, and suggest that C gamma may be distinct in its protein substrate specificity or its interaction with the different regulatory subunits.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKACG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité