Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMPK beta 1 + 2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3967R-HRP
BOSSBS-3967R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3967R-HRP
Anti-AMPK beta 1 + 2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PRKAB2 ans PRKAB1 are regulatory subunits of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status and plays a role in protecting cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. AMPK is responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase (ACC). It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (HMGCR) and hormone-sensitive lipase. PRKAB2 may be a positive regulator of AMPK activity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AMPK beta 1 + 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité