Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKAG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3968R-A555
BOSSBS-3968R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3968R-A555
Anti-PRKAG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
AMP/ATP-binding subunit of AMP-activated protein kinase (AMPK), an energy sensor protein kinase that plays a key role in regulating cellular energy metabolism. In response to reduction of intracellular ATP levels, AMPK activates energy-producing pathways and inhibits energy-consuming processes: inhibits protein, carbohydrate and lipid biosynthesis, as well as cell growth and proliferation. AMPK acts via direct phosphorylation of metabolic enzymes, and by longer-term effects via phosphorylation of transcription regulators. Also acts as a regulator of cellular polarity by remodeling the actin cytoskeleton; probably by indirectly activating myosin. Gamma non-catalytic subunit mediates binding to AMP, ADP and ATP, leading to activate or inhibit AMPK: AMP-binding results in allosteric activation of alpha catalytic subunit (PRKAA1 or PRKAA2) both by inducing phosphorylation and preventing dephosphorylation of catalytic subunits. ADP also stimulates phosphorylation, without stimulating already phosphorylated catalytic subunit. ATP promotes dephosphorylation of catalytic subunit, rendering the AMPK enzyme inactive.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKAG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité