Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PRKAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3969R-CY5.5
BOSSBS-3969R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3969R-CY5.5
Anti-PRKAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
cAMP is a signaling molecule important for a variety of cellular functions. cAMP exerts its effects by activating the cAMP-dependent protein kinase, which transduces the signal through phosphorylation of different target proteins. The inactive kinase holoenzyme is a tetramer composed of two regulatory and two catalytic subunits. cAMP causes the dissociation of the inactive holoenzyme into a dimer of regulatory subunits bound to four cAMP and two free monomeric catalytic subunits. Four different regulatory subunits and three catalytic subunits have been identified in humans. This gene encodes one of the regulatory subunits. This protein was found to be a tissue-specific extinguisher that down-regulates the expression of seven liver genes in hepatoma x fibroblast hybrids. Mutations in this gene cause Carney complex (CNC). This gene can fuse to the RET protooncogene by gene rearrangement and form the thyroid tumor-specific chimeric oncogene known as PTC2. A nonconventional nuclear localization sequence (NLS) has been found for this protein which suggests a role in DNA replication via the protein serving as a nuclear transport protein for the second subunit of the Replication Factor C (RFC40). Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité