Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-3971R-A555
BOSSBS-3971R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3971R-A555
Anti-SDHD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Membrane-anchoring subunit of succinate dehydrogenase (SDH) that is involved in complex II of the mitochondrial electron transport chain and is responsible for transferring electrons from succinate to ubiquinone (coenzyme Q).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SDHD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité