Anti-UQCRC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-3973R-A555
BOSSBS-3973R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3973R-A555
Anti-UQCRC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
UQCRC2 is a component of the ubiquinol cytochrome c reductase complex (complex III), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: UQCRC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité