Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GYG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3990R-CY3
BOSSBS-3990R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3990R-CY3
Anti-GYG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a member of the glycogenin family. Glycogenin is a glycosyltransferase that catalyzes the formation of a short glucose polymer from uridine diphosphate glucose in an autoglucosylation reaction. This reaction is followed by elongation and branching of the polymer, catalyzed by glycogen synthase and branching enzyme, to form glycogen. This gene is expressed in muscle and other tissues. Mutations in this gene result in glycogen storage disease XV. This gene has pseudogenes on chromosomes 1, 8 and 13 respectively. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.[provided by RefSeq, Sep 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GYG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité