Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3992R
BOSSBS-3992REA 719 EUR InStock
BOSSBS-3992R
Anti-HK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The hexokinases utilize Mg-ATP as a phosphoryl donor to catalyze the first step of intracellular glucose metabolism, the conversion of glucose to glucose-6-phosphate. Four hexokinase isoenzymes have been identified, including hexokinase I (HXK I), hexokinase II (HXK II), hexokinase III (HXK III) and hexokinase IV (HXK IV, also designated glucokinase or GCK). Hexokinases I-III each contain an N-terminal cluster of hydrophobic amino acids. Glucokinase lacks the N-terminal hydrophobic cluster. The hydrophobic cluster is thought to be necessary for membrane binding. This is substantiated by the finding that glucokinase has lower affinity for glucose than do the other hexokinases. HXK I has been shown to be expressed in brain, kidney and heart tissues as well as in hepatoma cell lines. HXK II is involved in the uptake and utilization of glucose by adipose and skeletal tissues. Of the hexokinases, HXK III has the highest affinity for glucose. Glucokinase is expressed in pancreatic beta cells where it functions as a glucose sensor, determining the “set point” for insulin secretion.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité