Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK11B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3999R-CY7
BOSSBS-3999R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3999R-CY7
Anti-CDK11B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Summary: This gene encodes a member of the p34Cdc2 protein kinase family. p34Cdc2 kinase family members are known to be essential for eukaryotic cell cycle control. This gene is in close proximity to CDC2L2, a nearly identical gene in the same chromosomal region. The gene loci including this gene, CDC2L2, as well as metalloprotease MMP21/22, consist of two identical, tandemly linked genomic regions which are thought to be a part of the larger region that has been duplicated. This gene and CDC2L2 were shown to be deleted or altered frequently in neuroblastoma with amplified MYCN genes. The protein kinase encoded by this gene could be cleaved by caspases and was demonstrated to play roles in cell apoptosis. Several alternatively spliced variants of this gene have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK11B
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité