Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4002R-CY5
BOSSBS-4002R-CY5EA 898 EUR InStock
BOSSBS-4002R-CY5
Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the ser/thr protein kinase family. It is the catalytic subunit of the 5'-prime-AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a cellular energy sensor conserved in all eukaryotic cells. The kinase activity of AMPK is activated by the stimuli that increase the cellular AMP/ATP ratio. AMPK regulates the activities of a number of key metabolic enzymes through phosphorylation. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité