Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4004R-A488
BOSSBS-4004R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-4004R-A488
Anti-ERBB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Protein tyrosine kinase that is part of several cell surface receptor complexes, but that apparently needs a coreceptor for ligand binding. Essential component of a neuregulin-receptor complex, although neuregulins do not interact with it alone. GP30 is a potential ligand for this receptor. Regulates outgrowth and stabilization of peripheral microtubules (MTs). Upon ERBB2 activation, the MEMO1-RHOA-DIAPH1 signaling pathway elicits the phosphorylation and thus the inhibition of GSK3B at cell membrane. This prevents the phosphorylation of APC and CLASP2, allowing its association with the cell membrane. In turn, membrane-bound APC allows the localization of MACF1 to the cell membrane, which is required for microtubule capture and stabilization. In the nucleus is involved in transcriptional regulation. Associates with the 5'-TCAAATTC-3' sequence in the PTGS2/COX-2 promoter and activates its transcription. Implicated in transcriptional activation of CDKN1A; the function involves STAT3 and SRC. Involved in the transcription of rRNA genes by RNA Pol I and enhances protein synthesis and cell growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERBB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité