Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4005R-CY7
BOSSBS-4005R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4005R-CY7
Anti-ATG5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Involved in autophagic vesicle formation. Conjugation with ATG12, through a ubiquitin-like conjugating system involving ATG7 as an E1-like activating enzyme and ATG1 as an E2-like conjugating enzyme, is essential for its function. The ATG12-ATG5 conjugate acts as an E3-like enzyme which is required for lipidation of ATG8 family proteins and their association to the vesicle membranes. Involved in mitochondrial quality control after oxidative damage, and in subsequent cellular longevity. The ATG12-ATG5 conjugate also negatively regulates the innate antiviral immune response by blocking the type I IFN production pathway through direct association with RARRES3 and MAVS. Also plays a role in translation or delivery of incoming viral RNA to the translation apparatus. Plays a critical role in multiple aspects of lymphocyte development and is essential for both B and T lymphocyte survival and proliferation. Required for optimal processing and presentation of antigens for MHC II. Involved in the maintenance of axon morphology and membrane structures, as well as in normal adipocyte differentiation. Promotes primary ciliogenesis through removal of OFD1 from centriolar satellites and degradation of IFT2 via the autophagic pathway. May play an important role in the apoptotic process, possibly within the modified cytoskeleton. Its expression is a relatively late event in the apoptotic process, occurring downstream of caspase activity. Plays a crucial role in IFN-gamma-induced autophagic cell death by interacting with FADD.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité