Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4011R-A680
BOSSBS-4011R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4011R-A680
Anti-ATG9B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in autophagy and cytoplasm to vacuole transport (Cvt) vesicle formation. Plays a key role in the organisation of the preautophagosomal structure/phagophore assembly site (PAS), the nucleating site for formation of the sequestering vesicle.
Type: Primary
Antigen: ATG9B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/923
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité