Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4012R-A488
BOSSBS-4012R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-4012R-A488
Anti-ATG12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ubiquitin-like protein involved in autophagy vesicles formation. Conjugation with ATG5 through a ubiquitin-like conjugating system involving also ATG7 as an E1-like activating enzyme and ATG1 as an E2-like conjugating enzyme, is essential for its function. The ATG12-ATG5 conjugate acts as an E3-like enzyme which is required for lipidation of ATG8 family proteins and their association to the vesicle membranes. The ATG12-ATG5 conjugate also regulates negatively the innate antiviral immune response by blocking the type I IFN production pathway through direct association with RARRES3 and MAVS. Plays also a role in translation or delivery of incoming viral RNA to the translation apparatus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATG12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité