Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-4013R-A350
BOSSBS-4013R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4013R-A350
Anti-ATG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
E2 conjugating enzyme required for the cytoplasm to vacuole transport (Cvt), autophagy, and mitochondrial homeostasis. Responsible for the E2-like covalent binding of phosphatidylethanolamine to the C-terminal Gly of ATG8-like proteins (GABARAP, GABARAPL1, GABARAPL2 or MAP1LC3A). The ATG12-ATG5 conjugate plays a role of an E3 and promotes the transfer of ATG8-like proteins from ATG3 to phosphatidylethanolamine (PE). This step is required for the membrane association of ATG8-like proteins. The formation of the ATG8-phosphatidylethanolamine conjugates is essential for autophagy and for the cytoplasm to vacuole transport (Cvt). Preferred substrate is MAP1LC3A. Also acts as an autocatalytic E2-like enzyme, catalyzing the conjugation of ATG12 to itself, ATG12 conjugation to ATG3 playing a role in mitochondrial homeostasis but not in autophagy. ATG7 (E1-like enzyme) facilitates this reaction by forming an E1-E2 complex with ATG3. Promotes primary ciliogenesis by removing OFD1 from centriolar satellites via the autophagic pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité