Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRGM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4015R
BOSSBS-4015REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4015R
Anti-IRGM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRGM belongs to a family of interferon-gamma inducible GTPases, belonging to the GTPase superfamily, and are selectively induced by IFN-gamma or bacterial lipopolysaccharide (LPS) stimulation. IRGM is primarily expressed in all cells derived from B-cell lineages, and is highly expressed in macrophages following IFN-gamma stimulation. IRGM has been shown to be required for host defences against a broad range of intracellular pathogens. Specifically, IRGM deficient mice show defects with intracellular microbial killing, phagosome maturation and autophagy. More recently IRGM has been shown to inhibit baseline hematopoietic proliferation and is required for a normal hematopoietic stem cell response to chemical and infectious stimuli.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IRGM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité