Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBXAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4019R-HRP
BOSSBS-4019R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-4019R-HRP
Anti-TBXAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Thromboxane Synthase is a useful marker for the detection of native thromboxane synthase in smears, isolated cells, human tissue sections, and for affinity purification of the enzyme. In combination with the markers 27E10, RM 3/1 and 25F9, anti Thromboxane Synthase enables a more precise characterization of inflammatory processes in injured tissues, or in vitro cell-cell interaction studies.Distribution of thromboxane synthase in human tissues: Thromboxane synthase is predominantly produced by macrophages or antigen presenting cells of the myelo-monocytic lineage as shown below. Endothelial cells of placenta and epithelial cells in tonsils and bronchi also express this enzyme.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Thromboxane synthase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité