Anti-PTGES3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-4020R-A555
BOSSBS-4020R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-4020R-A555
Anti-PTGES3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Molecular chaperone that localizes to genomic response elements in a hormone-dependent manner and disrupts receptor-mediated transcriptional activation, by promoting disassembly of transcriptional regulatory complexes. Belongs to the p23/wos2 family.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PTGES3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité